Få mere at vide
Cytiva ADCF-MAb medier
Mængde:
500 mL
1000 mL
6 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- ADCF
- Metabolisk designet til højt celleudbytte og monoklonalt antistofproduktion
- Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
- Komponent sporbarhed
- Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
- Indeholder L-glutamin og Poloxamer 188
- Formuleringer uden L-glutamin understøtter GS-genekspressionssystemet
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | ADCF-mAb flydende medium |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Poloxamer 188, HEPES, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Intet protein, Ingen fenolrød |
| Mængde | 500 mL |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | med L-glutamin |