Få mere at vide
Cytiva ADCF-MAb medier
Artikelnummer. 10397042
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10397042 1000 ml 1000ml
10788134 500 ml 500ml
10094723 6 x 1000 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397042 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30349.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    438.96 DKK / 1000ml
    Spare 211.04 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forøg procesudbyttet til fremstilling af monoklonale antistoffer (MAb'er) med HyClone™ ADCF-MAb Media, et proteinfrit medie, der ikke indeholder animalske komponenter.
  • ADCF
  • Metabolisk designet til højt celleudbytte og monoklonalt antistofproduktion
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Komponent sporbarhed
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Indeholder L-glutamin og Poloxamer 188
  • Formuleringer uden L-glutamin understøtter GS-genekspressionssystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Klassifikation None
Form Væske
Produkttype ADCF-mAb flydende medium
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Poloxamer 188, HEPES, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Intet protein, Ingen fenolrød
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt med L-glutamin
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.