Få mere at vide
Cytiva ADCF-MAb medier
Artikelnummer. 10094723
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10094723 6 x 1000 ml Pakke med 6
10788134 500 ml 500ml
10397042 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10094723 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30349.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3345.00 DKK
    2394.50 DKK / Pakke med 6
    Spare 950.50 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forøg procesudbyttet til fremstilling af monoklonale antistoffer (MAb'er) med HyClone™ ADCF-MAb Media, et proteinfrit medie, der ikke indeholder animalske komponenter.
  • ADCF
  • Metabolisk designet til højt celleudbytte og monoklonalt antistofproduktion
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Komponent sporbarhed
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Indeholder L-glutamin og Poloxamer 188
  • Formuleringer uden L-glutamin understøtter GS-genekspressionssystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype ADCF-mAb flydende medium
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Poloxamer 188, HEPES, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Intet protein, Ingen fenolrød
Mængde 6 x 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt med L-glutamin