Få mere at vide
Epredia™ Adcell™ PTFE-diagnoseglas
Artikelnummer. 17352650 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Nå tælle:
3
12
Farve:
Hvid
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Farve
17352650 3 Sort
17342650 12 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17352650 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. X5XER203BAD1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    914.74 DKK / Pakke med 100
    Spare 120.26 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Disse hydrofobe belægninger binder væsker påført på brøndene og holder væsker i brøndområdet. Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
  • Binder og holder væsker påført på brøndområdet
  • PTFE konstruktion
  • Giver fugtbare brønde til farvning og dyrkning af cellekulturer
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Hydrofobe belægninger er meget holdbare og modstår de stærkeste pletter
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 75 mm
Materiale PTFE
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type ADCELL
Nå tælle 3
Farve Sort
Diameter (metrisk) 14 mm Brønd
Mængde 100/Pk.