Få mere at vide
Adavosertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16444338 10 mg
16417057 5 mg
16400667 50 mg
16415256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16444338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10993
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
MedChemExpress Adavosertib (AZD-1775; MK-1775) is a potent Wee1 inhibitor with an IC50 of 5.2 nM.
Adavosertib (AZD-1775
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adavosertib
CAS 955365-80-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H32N8O2
Mængde 10 mg
Synonym AZD1775 MK-1775
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C
Molekylvægt (g/mol) 500.6
Formel vægt 500.6
Procent renhed 98.59%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease