missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Adarotene, MedChemExpress
Beskrivelse
Adarotene is an effective apoptosis inducer, which surprisingly produces DNA damage and exhibites a potent antiproliferative activity on a large panel of human tumor cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adarotene |
| CAS | 496868-77-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H26O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | ST1926 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (66.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(C2=CC=C(O)C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)=C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.47 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?