Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Adaptere til 1/16 tommer. Kvinde Swagelok™ Beslag
Artikelnummer. 15279123
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
15279123 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15279123 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 103461
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver lav dødvolumen tilslutninger for optimal kromatografi.
  • Lækagefri forbindelser
  • Reservedele såsom møtrikker og hylstre
Tekniske data
Type 1/16 tommer. Adapter til kvinder Swagelok Beslag
Materiale Rustfrit stål