Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-150 svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15195243 Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
100 ml rundbundet åbent rør
11 ml IVF-rør
13 ml urinrør
25 mL Universal fladt/skørt rør
3/5 ml blodprøverør
5/7 ml blodprøverør
50 ml konisk eller skørt rør
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15195243
Brand: Thermo Scientific™ 75005735
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assorterede røradaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype 100 ml rundbundet åbent rør
Volumen 100 mL
Maks. Rør diameter 45 mm
Maks. Rørlængde 117 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger