Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-150 svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15183263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Rørtype:
100 ml rundbundet åbent rør
11 ml IVF-rør
13 ml urinrør
25 mL Universal fladt/skørt rør
3/5 ml blodprøverør
5/7 ml blodprøverør
50 ml konisk eller skørt rør
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørtype Pakningsstørrelse
15183263 11 ml IVF-rør Pakke med 4
15145263 25 mL Universal fladt/skørt rør Pakke med 4
15165243 3/5 ml blodprøverør Hver
15135243 50 ml konisk eller skørt rør Pakke med 4
15105253 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
15195243 100 ml rundbundet åbent rør Pakke med 4
15135263 Mikrorør Pakke med 4
15551510 13 ml urinrør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15183263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005737
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Assorterede røradaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Rotor adapter
Rørtype 11 ml IVF-rør
Volumen 11/15 mL
Maks. Rør diameter 17 mm
Maks. Rørlængde 122 mm
Til brug med (udstyr) 50mL koniske skovle til TX-150 rotor
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.