Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-150 svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15145263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Rørtype:
100 ml rundbundet åbent rør
11 ml IVF-rør
13 ml urinrør
25 mL Universal fladt/skørt rør
3/5 ml blodprøverør
5/7 ml blodprøverør
50 ml konisk eller skørt rør
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørtype Pakningsstørrelse
15145263 25 mL Universal fladt/skørt rør Pakke med 4
15165243 3/5 ml blodprøverør Hver
15183263 11 ml IVF-rør Pakke med 4
15135243 50 ml konisk eller skørt rør Pakke med 4
15105253 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
15195243 100 ml rundbundet åbent rør Pakke med 4
15135263 Mikrorør Pakke med 4
15551510 13 ml urinrør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15145263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 DKK
    3014.23 DKK / Pakke med 4
    Spare 205.77 DKK
    6% Slukket
På lager
Assorterede røradaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype 25 mL Universal fladt/skørt rør
Volumen 25 mL
Maks. Rør diameter 25 mm
Maks. Rørlængde 120 mm
Til brug med (udstyr) 50mL koniske skovle til TX-150 rotor