Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-150 svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15135263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
100 ml rundbundet åbent rør
11 ml IVF-rør
13 ml urinrør
25 mL Universal fladt/skørt rør
3/5 ml blodprøverør
5/7 ml blodprøverør
50 ml konisk eller skørt rør
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 15135263
Brand: Thermo Scientific™ 75005743
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assorterede røradaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Mikrorør
Volumen 1.5/2 mL
Maks. Rør diameter 11 mm
Maks. Rørlængde 65 mm
Til brug med (udstyr) 50mL koniske skovle til TX-150 rotor
Rørstørrelse 1.5/2 mL