Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-150 svingende skovlrotorer
Artikelnummer. 15135243 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Rørtype:
100 ml rundbundet åbent rør
11 ml IVF-rør
13 ml urinrør
25 mL Universal fladt/skørt rør
3/5 ml blodprøverør
5/7 ml blodprøverør
50 ml konisk eller skørt rør
Mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørtype Pakningsstørrelse
15135243 50 ml konisk eller skørt rør Pakke med 4
15145263 25 mL Universal fladt/skørt rør Pakke med 4
15165243 3/5 ml blodprøverør Hver
15183263 11 ml IVF-rør Pakke med 4
15105253 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
15195243 100 ml rundbundet åbent rør Pakke med 4
15135263 Mikrorør Pakke med 4
15551510 13 ml urinrør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15135243 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005736
På lager
Assorterede røradaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype 50 ml konisk eller skørt rør
Volumen 50 mL
Maks. Rør diameter 29.5 mm
Maks. Rørlængde 120 mm
Til brug med (udstyr) 50mL koniske skovle til TX-150 rotor