Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Artikelnummer. p-4765208 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
100 x 9/10 ml
150 til 300 ml små blodposer
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 ml
4 x 1000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 ml
4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well
4 x 750 ml
48 x 50 ml
8 x 250 ml
96 x 15 ml
Til brug med (udstyr):
1000 ml bio-flaske
15 ml konisk rør
250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaske
250 ml konisk flaske eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaske eller 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaske
4,5/6 ml blodprøverør
50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Egetræ Ridge™ Rør
50 ml dobbelt biokonserveringsbeholder til 50 ml konisk rør (kan kombineres med ClickSeal-låg)
500 ml Corning Flaske
500 ml Nalgene Flaske
750 ml polypropylen bio-flaske med bred mund og enhver TX-750 rund adapter
9/10 ml blodprøverør
Lille pose/cellekulturposer 4 x 2 poser (< 350 ml)
Mikropladeholdere
missing translation for 'unitSize'
4 sæt
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Product Code. 15151826
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 75003697
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et udvalg af adaptere for enestående fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 100 x 9/10 ml
Maks. Rør diameter 17 mm
Maks. Rørlængde 110 mm
Til brug med (udstyr) 9/10 ml blodprøverør