Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Volumen:
100 x 9/10 mL
150 til 300 ml små blodposer
164 x 4.5/6 mL
20 x 50 mL
4 x 1000 mL
4 x 250 mL
4 x 500 mL
4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well
4 x 750 mL
48 x 50 mL
8 x 250 mL
96 x 15 mL
Til brug med (udstyr):
1000 ml bio-flaske
15 ml konisk rør
250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaske
250 ml konisk flaske eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaske eller 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaske
4,5/6 ml blodprøverør
50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Egetræ Ridge™ Rør
500 ml Corning Flaske
500 ml Nalgene Flaske
50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids)
750 ml polypropylen bio-flaske med bred mund og enhver TX-750 rund adapter
9/10 ml blodprøverør
Lille pose/cellekulturposer 4 x 2 poser (< 350 ml)
Mikropladeholdere
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Beskrivelse
Et udvalg af adaptere for enestående fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 20 x 50 mL |
| Maks. Rør diameter | 30 mm |
| Maks. Rørlængde | 120 mm |
| Til brug med (udstyr) | 50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids) |