Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Artikelnummer. 15339695 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
100 x 9/10 ml
150 til 300 ml små blodposer
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 ml
4 x 1000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 ml
4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well
4 x 750 ml
48 x 50 ml
8 x 250 ml
96 x 15 ml
Til brug med (udstyr):
1000 ml bio-flaske
15 ml konisk rør
250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaske
250 ml konisk flaske eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaske eller 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaske
4,5/6 ml blodprøverør
50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Egetræ Ridge™ Rør
50 ml dobbelt bioindeslutningsbeholder til 50 ml konisk rør (kan kombineres med ClickSeal låg)
500 ml Corning Flaske
500 ml Nalgene Flaske
750 ml polypropylen bio-flaske med bred mund og enhver TX-750 rund adapter
9/10 ml blodprøverør
Lille pose/cellekulturposer 4 x 2 poser (< 350 ml)
Mikropladeholdere
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15339695 4 x 1000 ml 1000 ml bio-flaske Pakke med 4
15151826 100 x 9/10 ml 9/10 ml blodprøverør -
11781268 164 x 4,5/6 ml 4,5/6 ml blodprøverør 4 sæt
15109645 150 til 300 ml små blodposer Lille pose/cellekulturposer 4 x 2 poser (< 350 ml) Hver
15382117 20 x 50 ml 50 ml dobbelt bioindeslutningsbeholder til 50 ml konisk rør (kan kombineres med ClickSeal låg) Pakke med 4
15302127 48 x 50 ml 50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Egetræ Ridge™ Rør Pakke med 4
15149485 4 x 500 ml 500 ml Nalgene Flaske Pakke med 4
15159485 4 x 250 ml 250 ml konisk flaske eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaske eller 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaske Pakke med 4
15169485 4 x 500 ml 500 ml Corning Flaske Pakke med 4
15109504 4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well Mikropladeholdere Pakke med 4
13408999 4 x 750 ml 750 ml polypropylen bio-flaske med bred mund og enhver TX-750 rund adapter Pakke med 4
15290525 8 x 250 ml 250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaske Pakke med 2
13419409 96 x 15 ml 15 ml konisk rør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15339695 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3900.00 DKK
    3820.95 DKK / Pakke med 4
    Spare 79.05 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Et udvalg af adaptere for enestående fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype 1000 ml Bio Bottle
Volumen 4 x 1000 ml
Maks. Rør diameter 126 mm
Maks. Rørlængde 140 mm
Til brug med (udstyr) 1000 ml bio-flaske