Beskrivelse
Et udvalg af adaptere for enestående fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Rørtype | 500 ml Corning Flaske |
| Volumen | 4 x 500 ml |
| Maks. Rør diameter | 98 mm |
| Maks. Rørlængde | 133 mm |
| Til brug med (udstyr) | 500 ml Corning Flaske |
| nr. pr. pakke | 1 |