Beskrivelse
Et udvalg af adaptere for enestående fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Rørtype | 250 ml konisk flaske |
| Volumen | 4 x 250 ml |
| Maks. Rør diameter | 62 mm |
| Maks. Rørlængde | 145 mm |
| Til brug med (udstyr) | 250 ml konisk flaske eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaske eller 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaske |