Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Rotor og MicroClick 24 x 2 Rotor
Artikelnummer. 15175263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
0,2 ml
0,25 ml
0,5 ml
Rørtype:
Mikrorør
PCR
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15175263
Brand: Thermo Scientific™ 75005753
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PCR rør- og mikrorøradaptere
Adaptere til Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 Rotor og MicroClick 24 x 2 Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Mikrorør
Volumen 0,5 ml
Til brug med (udstyr) MicroClick 30 x 2 og MicroClick 24 x 2 rotor
Rørstørrelse 0.5 mL