Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rund skovl i Rotor A-4-38 Artikelnummer.: 11512215
Eppendorf™ Adaptere til rund skovl i Rotor A-4-38
Artikelnummer. p-8003423 Shop alle Eppendorf produkter
2,6 til 7 ml, Vacutainer, Pakke med 2
Volumen:
1,5 til 2 ml
15 mL
2,6 til 7 ml
25 mL
85 mL
9 til 15 ml
Rørtype:
Eppendorf
Keglefalk
Monovette
Oak Ridge
Rund bund
Standard
Vacutainer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11512215
Brand: Eppendorf™ 5702719005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bredt udvalg af adaptere til alle blodopsamlingsrør og cellekulturrørtyper
  • Adapter til Rotor A-4-38
  • Til centrifugering af blodopsamlingsrør eller koniske rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Vacutainer
Volumen 2,6 til 7 ml
Til brug med (udstyr) Rund skovl i Rotor A-4-38
Borestørrelse (metrisk) 12 mm
Antal steder 20
nr. pr. pakke 2 Pakke
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adaptere til rund skovl i Rotor A-4-38 >