Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rund skovl i Rotor A-4-38
Beskrivelse
- Adapter til Rotor A-4-38
- Til centrifugering af blodopsamlingsrør eller koniske rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Rund bund |
| Volumen | 15 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rund skovl i Rotor A-4-38 |
| Borestørrelse (metrisk) | 16 mm |
| Antal steder | 16 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |