Beskrivelse
- Adapter til Rotor A-4-38
- Til centrifugering af blodopsamlingsrør eller koniske rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Eppendorf |
| Volumen | 1,5 til 2 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rund skovl i Rotor A-4-38 |
| Borestørrelse (metrisk) | 11 mm |
| Antal steder | 4 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |