Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rund skovl i Rotor A-4-38
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1,5 til 2 ml
15 mL
2,6 til 7 ml
25 mL
85 mL
9 til 15 ml
Rørtype:
Eppendorf
Keglefalk
Monovette
Oak Ridge
Rund bund
Standard
Vacutainer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Adapter til Rotor A-4-38
- Til centrifugering af blodopsamlingsrør eller koniske rør
Tekniske data
Tekniske data
Type | Adapter |
Rørtype | Keglefalk |
Volumen | 15 mL |
Til brug med (udstyr) | Rund skovl i Rotor A-4-38 |
Borestørrelse (metrisk) | 17 mm |
Antal steder | 4 |
nr. pr. pakke | 2 Pakke |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adaptere til rund skovl i Rotor A-4-38 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion