Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til runde enkeltblodspose spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Håndter dit ’laboratoriums behov for blodbehandling med regelmæssig til mellemgennemstrømning med HAEMAFlex 6 svingende skovlrotor eller, ved at bruge samme skovlsystem, opgradere til HAEMAFlex 8 svingende skovlrotor.
Vælg adaptere til 450 500 –ml triple eller Quad blodposer eller 450 ml enkelt eller dobbelt blodposer.
Vælg adaptere til 450 500 –ml triple eller Quad blodposer eller 450 ml enkelt eller dobbelt blodposer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Blodpose adapter |
| Volumen | 6/8 x 500 ml tredobbelt eller firedobbelt blodpose |
| Til brug med (udstyr) | Enkelt blodpose spand med filterpakke |
| Oversigt | 450-500mL Triple eller Quad Blood Bag Adapter (sæt med 2) |