Få mere at vide
Fisherbrand™ Adaptere til prøverør
Artikelnummer. 10732711
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,2 ml prøverør
0,4 ml prøverør
0,5 ml prøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10732711 0,5 ml prøverør Pakke med 6
11833503 0,4 ml prøverør Pakke med 6
10233763 0,2 ml prøverør Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732711 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. C1205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.41 DKK
    280.75 DKK / Pakke med 6
    Spare 173.66 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til brug med mikrocentrifuger. Fisherbrand™ Adaptere til prøverør er holdbare og elastiske.
  • Hvid i farven
  • Fås til forskellige rørstørrelser
Tekniske data
Type Adapter
Til brug med (udstyr) 0,5 ml prøverør
nr. pr. pakke 6/Pk.