Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rotorer, 5,0mL og 15mL
Artikelnummer. 15738389 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen unitSize
15738389 50 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15738389 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5920716000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med Eppendorf rotorer og rør
ForEppendorf-rør 5,0mL og 15mL, sæt med 2 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type MTP, DWP, PCR plader
Volumen 50 ml
Til brug med (udstyr) for Eppendorf Tubes™ 5,0 ml og 15 ml