Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rotorer
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
2,6 til 8 ml
250 ml flad, 175 til 225 ml konisk
250 ml flad, 175 til 225 ml konisk, Nunc™ 250 ml konisk
5 ml FACS
5,5 til 12 ml
500 ml Corning™ Konisk flaske
500 ml Nalgene™ Flad Flaske
6 x MTP, DWP, PCR plader
750 ml flaske
9 ml
Rørtype:
Flad bund
Flad/konisk bund
Konisk
Rund bund
Til brug med (udstyr):
Rotor S-4x1000, Skovle med høj kapacitet
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, Universalskovle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Tilgængelig til brug med:
- 2,6 til 8 mL, sæt med 2 stk.
- 250 ml flad, 175 til 225 ml konisk og Nunc™ 250 mL konisk, sæt med 2 stk.
- Bemærk venligst, at disse koniske flasker skal bruges sammen med en konisk formindsats leveret af producenten.
- 49 x 2,6 til 8 mL, sæt med 2 stk.
- 5,5 til 12 mL, sæt med 2 stk.
- 500 ml Corning™ , sæt med 2 stk.
- 500 ml Nalgene™ , sæt med 2 stk.
- 50 mL, sæt med 2 stk.
- 5 ml FACS , sæt med 2 stk.
- 750 mL, sæt med 2 stk.
- 9 mL, sæt med 2 stk.
- Eppendorf Tubes™ 5,0 mL og 15 mL, sæt med 2 stk.
- MTP, DWP, PCR plader, sæt med 2 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Rørtype | Flad bund |
| Volumen | 500 ml Nalgene™ Flad Flaske |
| Til brug med (udstyr) | Rotor S-4xUniversal-Large |
| Antal steder | 1 |