Beskrivelse
Tilgængelig til brug med:
- 2,6 til 8 mL, sæt med 2 stk.
- 250 ml flad, 175 til 225 ml konisk og Nunc™ 250 mL konisk, sæt med 2 stk.
- Bemærk venligst, at disse koniske flasker skal bruges sammen med en konisk formindsats leveret af producenten.
- 49 x 2,6 til 8 mL, sæt med 2 stk.
- 5,5 til 12 mL, sæt med 2 stk.
- 500 ml Corning™ , sæt med 2 stk.
- 500 ml Nalgene™ , sæt med 2 stk.
- 50 mL, sæt med 2 stk.
- 5 ml FACS , sæt med 2 stk.
- 750 mL, sæt med 2 stk.
- 9 mL, sæt med 2 stk.
- Eppendorf Tubes™ 5,0 mL og 15 mL, sæt med 2 stk.
- MTP, DWP, PCR plader, sæt med 2 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Rørtype | Rund bund |
| Volumen | 2,6 til 8 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rotor S-4x1000, Skovle med høj kapacitet |
| Antal steder | 49 |