Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rotorer
Artikelnummer. 15738399 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
2,6 til 8 ml
250 ml flad, 175 til 225 ml konisk
250 ml flad, 175 til 225 ml konisk, Nunc™ 250 ml konisk
5 ml FACS
5,5 til 12 ml
500 ml Corning™ Konisk flaske
500 ml Nalgene™ Flad Flaske
6 x MTP, DWP, PCR plader
750 ml flaske
9 ml
Rørtype:
Flad bund
Flad/konisk bund
Konisk
Rund bund
Til brug med (udstyr):
Rotor S-4x1000, Skovle med høj kapacitet
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, Universalskovle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15738399
Brand: Eppendorf™ 5920740008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adaptere til rotorer er til brug med en række forskellige Eppendorf™ , Corning™ og Nalgene™ rør og plader i forskellige former og størrelser.
Tilgængelig til brug med:
  • 2,6 til 8 mL, sæt med 2 stk.
  • 250 ml flad, 175 til 225 ml konisk og Nunc™ 250 mL konisk, sæt med 2 stk.
    • Bemærk venligst, at disse koniske flasker skal bruges sammen med en konisk formindsats leveret af producenten.
  • 49 x 2,6 til 8 mL, sæt med 2 stk.
  • 5,5 til 12 mL, sæt med 2 stk.
  • 500 ml Corning™ , sæt med 2 stk.
  • 500 ml Nalgene™ , sæt med 2 stk.
  • 50 mL, sæt med 2 stk.
  • 5 ml FACS , sæt med 2 stk.
  • 750 mL, sæt med 2 stk.
  • 9 mL, sæt med 2 stk.
  • Eppendorf Tubes™ 5,0 mL og 15 mL, sæt med 2 stk.
  • MTP, DWP, PCR plader, sæt med 2 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Flad/konisk bund
Volumen 250 ml flad, 175 til 225 ml konisk
Til brug med (udstyr) Rotor S-4xUniversal-Large
Oversigt Bemærk venligst, at disse koniske flasker skal bruges sammen med en konisk formindsats leveret af producenten.
Antal steder 2