Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til Oval Single Blood Bag Bøtter til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotorer
Artikelnummer. p-6545041 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
6/8 x 250 ml blodpladerig plasma- eller Buffy Coat-pose
6/8 x 450 ml dobbelt- eller tredobbelt blodpose
6/8 x 550 ml Quad- eller Quint-blodpose
Artikelnummer. 16679312
Brand: Thermo Scientific™ 75003838
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Valg af 4 adaptere til at rumme en række blodposer i ovale enkelt blodpose spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotorer.
Thermo Scientific™ blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Håndter dit ’laboratoriums behov for blodbehandling med regelmæssig til mellemgennemstrømning med HAEMAFlex 6 svingende skovlrotor med 6 x 550 ml blodposekapacitet eller, ved at bruge det samme spandsystem, opgrader til 8 x 550 ml poser med HAEMAFlex 8 svingende skovlrotor.
Vælg –adaptere til 450 550 ml Quad eller Quint blodposer, –400 450 ml dobbelte eller tredobbelte blodposer, 250 ml blodpladerige plasma- eller Buffy Coat-poser eller –400 450 ml enkelt- eller dobbeltblodposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Blodpose adapter
Volumen 6/8 x 450 ml dobbelt- eller tredobbelt blodpose
Til brug med (udstyr) Oval enkelt blodpose spande
nr. pr. pakke Sæt med 2