Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Adaptere med NS Stophane, Bent
Artikelnummer. p-7222568
Standard konusled nr.:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10264481
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05105004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Adaptere med NS-stik
  • Bøjet glas oliven (90° ) og NS stophane med massiv glasprop
  • Boring: 2,5 mm
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Bøjet glas oliven (90° )
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled nr. NS 29/32