Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Adaptere med NS Stophane, Bent
Standard konusled nr.:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Adaptere med NS-stik
- Bøjet glas oliven (90° ) og NS stophane med massiv glasprop
- Boring: 2,5 mm
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Bøjet glas oliven (90° ) |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard konusled nr. | NS 29/32 |