Learn More
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor
Product Code. p-8843001 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Volumen:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 ml
6,5 ml
8 x 15 ml
Maks. Rør diameter:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Maks. Rørlængde:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Unit Size:
1 sæt
Pakke med 2
Product Code. 15798139
Brand: Thermo Scientific™ 75005802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assorterede adaptere til brug med HIGHConic III rotoren
Optag koniske rør i 50mL spandene til brug med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptere til at køre forskellige rør i HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Rotor adapter
Rørtype Rund bund
Materiale Polypropylen
Volumen 38 ml
Maks. Rør diameter 25,5 mm
Maks. Rørlængde 110 mm
Til brug med (udstyr) HIGHConic III rotor (75005709)
Oversigt Adaptere til 38 ml rundbundede rør brugt i HIGHConic III rotor
Antal steder 1
Rørstørrelse 38 mL
nr. pr. pakke 2
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt