Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor
Artikelnummer. 15798139 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 ml
6,5 ml
8 x 15 ml
Maks. Rør diameter:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Maks. Rørlængde:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. Rør diameter Maks. Rørlængde Pakningsstørrelse
15798139 38 ml 25,5 mm 110 mm Pakke med 2
15708149 16 ml 18 mm 123 mm Pakke med 2
15738578 12 ml 16 mm 96 mm Pakke med 2
15718149 6,5 ml 13,5 mm 114 mm Pakke med 2
15728149 3,5 ml 11 mm 100 mm Pakke med 2
15753569 1,5/2,0 ml 11 mm 40 mm Pakke med 2
15105273 8 x 15 ml 12 mm 17 mm 1 sæt
15271026 5 ml 17 mm 100 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15798139 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 DKK
    1268.36 DKK / Pakke med 2
    Spare 86.64 DKK
    6% Slukket
På lager
Assorterede adaptere til brug med HIGHConic III rotoren
Optag koniske rør i 50mL spandene til brug med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptere til at køre forskellige rør i HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Rund bund
Materiale Polypropylen
Volumen 38 ml
Maks. Rør diameter 25,5 mm
Maks. Rørlængde 110 mm
Til brug med (udstyr) HIGHConic III rotor (75005709)
Oversigt Adaptere til 38 ml rundbundede rør brugt i HIGHConic III rotor
Antal steder 1
Rørstørrelse 38 mL
nr. pr. pakke 2