Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor
Artikelnummer. 15738578 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 ml
6,5 ml
8 x 15 ml
Maks. Rør diameter:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Maks. Rørlængde:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Unit Size:
1 sæt
Pakke med 2
Product Code. 15738578
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 75005804
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assorterede adaptere til brug med HIGHConic III rotoren
Optag koniske rør i 50mL spandene til brug med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptere til at køre forskellige rør i HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Rotor adapter
Rørtype Rund bund
Materiale Polypropylen
Volumen 12 ml
Maks. Rør diameter 16 mm
Maks. Rørlængde 96 mm
Til brug med (udstyr) HIGHConic III rotor (75005709)
Oversigt Adaptere til 12 mL rundbundede rør brugt i HIGHConic III rotor
Antal steder 1
Rørstørrelse 12 mL
nr. pr. pakke 2