Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor Artikelnummer.: 15728149
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor
Artikelnummer. 15728149 Shop alle Thermo Scientific produkter
3.5 mL, 11 mm, 100 mm, Pakke med 2
Volumen:
1.5/2.0 mL
12 mL
16 mL
3.5 mL
38 mL
5 mL
6.5 mL
8 x 15 mL
Maks. Rør diameter:
11 mm
12 mm
13.5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25.5 mm
Maks. Rørlængde:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
Artikelnummer. 15728149
Brand: Thermo Scientific™ 75005806
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assorterede adaptere til brug med HIGHConic III rotoren
Optag koniske rør i 50mL spandene til brug med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptere til at køre forskellige rør i HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Rund bund
Materiale Polypropylen
Volumen 3.5 mL
Maks. Rør diameter 11 mm
Maks. Rørlængde 100 mm
Til brug med (udstyr) HIGHConic III rotor (75005709)
Oversigt Adaptere til 3,5 ml rundbundede rør brugt i HIGHConic III rotor
Antal steder 2
Rørstørrelse 3.5 mL
nr. pr. pakke 2
Produkttitel
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor >