Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor Artikelnummer.: 15708149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1237.22 DKK
    1231.06 DKK / Pakke med 2
    Spare 6.16 DKK
    0.50% Slukket
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor
Artikelnummer. 15708149 Shop alle Thermo Scientific produkter
16 mL, 18 mm, 123 mm, Pakke med 2
Volumen:
1.5/2.0 mL
12 mL
16 mL
3.5 mL
38 mL
5 mL
6.5 mL
8 x 15 mL
Maks. Rør diameter:
11 mm
12 mm
13.5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25.5 mm
Maks. Rørlængde:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
Artikelnummer. 15708149
Brand: Thermo Scientific™ 75005803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1237.22 DKK
    1231.06 DKK / Pakke med 2
    Spare 6.16 DKK
    0.50% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assorterede adaptere til brug med HIGHConic III rotoren
Optag koniske rør i 50mL spandene til brug med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptere til at køre forskellige rør i HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Rund bund
Materiale Polypropylen
Volumen 16 mL
Maks. Rør diameter 18 mm
Maks. Rørlængde 123 mm
Til brug med (udstyr) HIGHConic III rotor (75005709)
Oversigt Adaptere til 16 mL rundbundede rør brugt i HIGHConic III rotor
Antal steder 1
Rørstørrelse 16 mL
nr. pr. pakke 2
Produkttitel
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor >