Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til HIGHConic III Rotor
Artikelnummer. 15271026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 ml
6,5 ml
8 x 15 ml
Maks. Rør diameter:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Maks. Rørlængde:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
Artikelnummer. 15271026
Brand: Thermo Scientific™ 75005770
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assorterede adaptere til brug med HIGHConic III rotoren
Optag koniske rør i 50mL spandene til brug med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptere til at køre forskellige rør i HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Rund bund
Materiale Polypropylen
Volumen 5 ml
Maks. Rør diameter 17 mm
Maks. Rørlængde 100 mm
Til brug med (udstyr) HIGHConic III rotor (75005709)
Oversigt Adaptere til 5 ml rundbundede rør brugt i HIGHConic III rotor
Antal steder 1
Rørstørrelse 5 mL
nr. pr. pakke 2