Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rektangulær skovl i Rotor A-4-38
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
15 mL
20 mL
25 mL
5 til 7 ml
9 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Adapter til Rotor A-4-38
- Til centrifugering af blodopsamlingsrør eller 15/50 mL koniske rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 9 mL |
| Til brug med (udstyr) | Rektangulær skovl i Rotor A-4-38 |
| Borestørrelse (metrisk) | 14.5 mm |
| Antal steder | 32 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |