Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til Oak Ridge rør
Artikelnummer. p-8003421 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
10 ml
16 ml
30 ml
35 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12376053
Brand: Eppendorf™ 5820719001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj fleksibilitet til dine væskehåndteringsapplikationer med disse adaptere
  • Adaptere
  • For Eppendorf™ Oak Ridge rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Volumen 10 ml
Til brug med (udstyr) 10 ml Oak Ridge rør
nr. pr. pakke 2 Pakke