Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til Oak Ridge rør
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
10 ml
16 ml
30 ml
35 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Adaptere
- For Eppendorf™ Oak Ridge rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Oak Ridge |
| Volumen | 35 ml |
| Til brug med (udstyr) | 35 ml Oak Ridge rør |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |