Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til fastvinklet rundbundsrotor
Artikelnummer. 10450332
Skift visning
Volumen:
15 til 18 ml
5 ml
7 til 15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10450332 5 ml Pakke med 2
10053311 7 til 15 ml Pakke med 2
10249351 15 til 18 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10450332 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804774000
På lager
Tilføj fleksibilitet til Eppendorf Centrifugerer med disse rotoradaptere
  • Adaptere
  • For Eppendorf™ Rundbundsrotorer med fast vinkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Rund bund
Volumen 5 ml
Til brug med (udstyr) Fast vinkel rotor
Borestørrelse (metrisk) 29 mm
Antal steder 6
nr. pr. pakke 2 Pakke