Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til fastvinklet rundbundsrotor
Artikelnummer. 10053311 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
15 til 18 ml
5 mL
7 til 15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10053311
Brand: Eppendorf™ 5804771001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj fleksibilitet til Eppendorf Centrifugerer med disse rotoradaptere
  • Adaptere
  • For Eppendorf™ Rundbundsrotorer med fast vinkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Rund bund
Volumen 7 til 15 ml
Til brug med (udstyr) Fast vinkel rotor
Borestørrelse (metrisk) 16 mm
Antal steder 16
nr. pr. pakke 2 Pakke