Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rotor med fast vinkel
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1,5 til 2 ml
20 til 30 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Adaptere
- For Eppendorf™ Fast vinkel rotorer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Eppendorf |
| Volumen | 1,5 til 2 ml |
| Til brug med (udstyr) | Fast vinkel rotor |
| Borestørrelse (metrisk) | 11 mm |
| Antal steder | 24 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |