Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 10043061 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1,5 til 2 ml
20 til 30 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10043061
Brand: Eppendorf™ 5804770005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj fleksibilitet til Eppendorf Centrifugerer med disse rotoradaptere
  • Adaptere
  • For Eppendorf™ Fast vinkel rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Eppendorf
Volumen 1,5 til 2 ml
Til brug med (udstyr) Fast vinkel rotor
Borestørrelse (metrisk) 11 mm
Antal steder 24
nr. pr. pakke 2 Pakke