Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til konisk med fast vinkel Falcon™ Rotor
Artikelnummer. 10296761 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10296761 50 ml Pakke med 2
10003181 15 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10296761 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804775007
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse adaptere med fast vinkel konisk Falcon™ Rotorer.
  • Sæt med 2 adaptere
  • Kompatibel med Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Keglefalk
Volumen 50 ml
Til brug med (udstyr) Fast vinkel rotor
Borestørrelse (metrisk) 29.5 mm
Antal steder 6
nr. pr. pakke 2 Pakke