Få mere at vide
Eppendorf™ 50mL Falcon Tube Rotor Adapter
Artikelnummer. 11562225 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11562225 50 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11562225 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5702734004
På lager
Denne adapter giver fleksibilitet til 100mL runde spande i Rotor A-4-38.
  • Indeholder 1 50mL konisk rør
  • Til brug med Rotor A-4-38
  • Sæt med 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Keglefalk
Volumen 50 ml
Til brug med (udstyr) Rund spand
Borestørrelse (metrisk) 30 mm
Antal steder 1
nr. pr. pakke 2 Pakke