Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til Eppendorf™ Rotor A-4-81
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1,5 til 2 ml
2,6 til 5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Adaptere
- For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Flad |
| Volumen | 2,6 til 5 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rotor A-4-81 Eppendorf |
| Borestørrelse (metrisk) | 11 mm |
| Antal steder | 80 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |