Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 85 ml rund spand Artikelnummer.: 11568683
Eppendorf™ Adaptere til 85 ml rund spand
Artikelnummer. 11568683 Shop alle Eppendorf produkter
15 mL, Pakke med 2
Volumen:
1 til 1,4 ml
15 mL
2 til 7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11568683
Brand: Eppendorf™ 5702723002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Keglefalk
Volumen 15 mL
Til brug med (udstyr) 85 ml rund spand
Borestørrelse (metrisk) 17.2 mm
Antal steder 2
nr. pr. pakke 2 Pakke
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adaptere til 85 ml rund spand >