Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 85 ml rund spand
Artikelnummer. 10565792 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1 til 1,4 ml
15 ml
2 til 7 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
10565792 2 til 7 ml Pakke med 2
10669651 1 til 1,4 ml Pakke med 2
11568683 15 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565792 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5702737003
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Keglefalk
Volumen 2 til 7 ml
Til brug med (udstyr) 85 ml rund spand
Borestørrelse (metrisk) 12.5 mm
Antal steder 20
nr. pr. pakke 2 Pakke