Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rektangulære skovle i A-4-81 rotor
Artikelnummer. p-8003413 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
15 mL
180 til 250 ml
2.6 to 7 mL
3 til 15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11830242
Brand: Eppendorf™ 5810722004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj fleksibilitet til A-4-81 Rotor til Eppendorf Centrifuger 5810/5810 R med disse adaptere
  • Rotor adaptere
  • Til rektangulære spande
  • Fås i en lang række størrelser, der passer til forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Konisk
Volumen 15 mL
Til brug med (udstyr) 400mL rektangulær spand til Rotor A-4-81
Borestørrelse (metrisk) 17.5 mm
Antal steder 48
nr. pr. pakke 2 Pakke